Fontos dokumentumok
R0635
Retinyl Acetate-Water Soluble
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Retinyl acetate, Retinol Acetate, Vitamin A, Retinol acetate, Vitamin A acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to light yellow
mp
57-58 °C
oldhatóság
H2O: 400 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Képlet variáns
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?