Fontos dokumentumok
R5754
9-cis-Retinal
vitamin A analog
Szinonimák:
Vitamin A aldehyde
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
yellow to yellow-orange
mp
56-58 °C (lit.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(=C\C=O)/C=C/C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCYCYZXNIZJOKI-MKOSUFFBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
9-cis retinal is a natural ligand (chromophore) of the vertebrate rod visual pigment. 9-cis retinal is used in studies on the mechanisms of visual function.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3