Fontos dokumentumok
R4632
Retinyl acetate
synthetic, crystalline solid or supercooled liquid
Szinonimák:
Retinol acetate, Vitamin A acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
crystalline solid or supercooled liquid
hatékonyság
2,600,000-2,940,000 I.U. per g
szín
light yellow to dark yellow
mp
57-58 °C
~58 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on cochlear development in mice
- as a component of an internal standard to quantify antioxidants in yolk
- as an internal standard to determine serum retinol concentration
Biokémiai/fiziológiai hatások
Retinoids also exist as retinyl esters such as retinyl propionate, retinyl acetate and retinyl palmitate. Retinyl esters provide pools of vitamin A that are converted into retinol and other retinoids as needed. Retinyl acetate is used in a wide range of biological applications.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.