Fontos dokumentumok
17772
Retinol
≥95.0% (HPLC), ~2700 U/mg
Szinonimák:
Axerophthol, Vitamin A, Vitamin A alcohol, Vitamin A1, all-trans-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
form
(Powder or Crystal with Lumps)
specifikus aktivitás
~2700 U/mg
szín
yellow to dark yellow
mp
61-63 °C (lit.)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1