Fontos dokumentumok
R3375
Retinyl palmitate
Type IV, ~1,800,000 USP units/g, oil
Szinonimák:
Vitamin A palmitate, all−trans−Retinol palmitate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
típus
Type IV
Teszt
≥90% (HPLC)
Forma
oil
specifikus aktivitás
~1,800,000 USP units/g
szín
yellow to orange
mp
26 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- a retinoid derivative to modulate expression of connexin Cx26 and Cx30 in the cochlea
- a standard in high performance liquid chromatography(HPLC)
- as a retinoid substrate in the isomerase assay of eyecup protein homogenates
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?