Fontos dokumentumok
8.08619
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol
for synthesis
Szinonimák:
Tetraethylene glycol, Tetraglycol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2CH2O)4H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-989-9
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
340 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>18056 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18056 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.5-3.4 % (v/v)
pH
8.5-9.0 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Kinematikai viszkozitás
50.13 cSt(20.65 °C)
bp
327-328 °C/1013 hPa
mp
-9.4 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 204 °C
sűrűség
1.12 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CCOCCO)CCOCCO
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Colour (visual): colorless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 0.3 %
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
359.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
182 °C - Pensky-Martens closed cup