Fontos dokumentumok
8310-OP
Millipore
SSC Buffer
OmniPur® Grade, 20X Liquid Concentrate
Szinonimák:
Saline-Sodium Citrate Buffer, 20X
About This Item
UNSPSC kód:
41105319
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Általános leírás
General Composition: Each liter of concentrate makes 20 L of 1X SSC buffer (1X = 0.150 M Sodium Chloride, 0.015 M Sodium Citrate). Molecular Biology grade.
DNase: None detected
pH of solution at 25°C: 6.85-7.15
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1