S4040
Hybrisol® I Hybridization Solution
50% Formamide, 6X SSC
About This Item
Javasolt termékek
product name
Hybrisol® I Hybridization Solution, (50% Formamide, 6X SSC),
kiszerelés
pkg of 500 mL
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
kiszállítva
ambient
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Denhardt′s Solution.
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2