Fontos dokumentumok
779229
(2-Hydroxypropyl)-γ-cyclodextrin
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Szinonimák:
Cavasol® W8 HP, HGC
About This Item
Javasolt termékek
grade
Produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Life Science
Minőségi szint
Forma
powder
a címkézés mértéke
0.5-0.7 molar substitution
szennyeződések
≤0.1% propylene glycol (Ph Eur)
veszteség
≤10.0% loss on drying
pH
6-9 (2% in H2O)
mp
250 °C
SMILES string
O1[C@@H]2O[C@H]([C@H](O[C@@H]3O[C@H]([C@H](O[C@@H]4O[C@H]([C@H](O[C@@H]5O[C@H]([C@H](O[C@@H]6O[C@H]([C@H](O[C@@H]7O[C@H]([C@H](O[C@@H]8O[C@H]([C@H]1[C@H]([C@@H]8O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]7O)O)CO)[C@H]([C@@H]6O)O)COCC(O)C)[C@H]([C@@H]5O)O)CO)[C@H]([C@@H]4O)
InChI
1S/C51H88O38/c1-14(56)8-73-11-21-42-29(64)36(71)50(81-21)85-40-19(6-54)79-48(34(69)27(40)62)89-44-23(13-75-10-16(3)58)82-51(37(72)30(44)65)86-41-20(7-55)78-47(33(68)26(41)61)88-43-22(12-74-9-15(2)57)80-49(35(70)28(43)63)84-39-18(5-53)76-45(31(66)24(39)59)83-38-17(4-52)77-46(87-42)32(67)25(38)60/h14-72H,4-13H2,1-3H3/t14?,15?,16?,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It is also used to enhance the wound healing property of curcumin by increasing the water solubility.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?