Merck
T1520
Sigma-Aldrich
DL-Threonine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Szinonimák:
(±)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.12
Beilstein:
1721647
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Általános leírás
L-Threonine is an essential proteinogenic amino acid incorporated into proteins as directed by the genetic code. Threonine is a polar amino acid with a hydroxyl containing R-group that can participate in glycosylation reactions.
Alkalmazás
For use in insect and mammalian cell culture applications where the pure L-form is not required.
Alkalmasság
This DL-Threonine has been qualified for use in animal and insect cell culture applications.
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact