Fontos dokumentumok
88417
MTT Formazan
MTT reduction end product, powder
Szinonimák:
1-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenylformazan, Thiazolyl blue formazan
About This Item
Javasolt termékek
product name
MTT Formazan, MTT reduction end product
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
chloroform: 10 mg/mL, clear, dark violet
SMILES string
Cc1nc(\N=N\C(=N\Nc2ccccc2)c3ccccc3)sc1C
InChI
1S/C18H17N5S/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-22-17(15-9-5-3-6-10-15)21-20-16-11-7-4-8-12-16/h3-12,20H,1-2H3/b21-17+,23-22+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIFKVQOPAJDJLO-SZVLODPRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3