475989
MTT
Membrane-permeable yellow dye that is reduced by mitochondrial reductases in living cells to form the dark blue product, MTT-formazan.
Szinonimák:
MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide, Thiazole Blue
Teszt
≥98% (silver nitrate titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤0.5% Sulfated ash
szín
yellow
oldhatóság
PBS: 2 mg/mL
kation nyomok
heavy metals: ≤0.001%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Used as a direct indicator of cytotoxicity and apoptosis.
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Abdallah, M.A. 1980. Eur. J. Biochem. 112, 331.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3