Fontos dokumentumok
X4626
XTT sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt, 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide inner salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥90%
Forma
powder
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
alkalmazás(ok)
detection
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].COc1cc(c(cc1-n2nc(n[n+]2-c3cc(c(cc3OC)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O)C(=O)Nc4ccccc4)S([O-])(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JACYMBNQPPWQML-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elv
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)