Fontos dokumentumok
I7375
Iodonitrotetrazolium violet-formazan
crystalline
Szinonimák:
1-(4-Iodophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-3-phenylformazan, INT-Formazan, Iodonitrotetrazolium formazan
About This Item
Javasolt termékek
form
crystalline
Minőségi szint
szín
brown
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C(N=Nc2ccc(I)cc2)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H14IN5O2/c20-15-6-8-16(9-7-15)21-23-19(14-4-2-1-3-5-14)24-22-17-10-12-18(13-11-17)25(26)27/h1-13,22H/b23-21?,24-19-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FVFWUNAWQMROIF-CDNKMLFNSA-N
Alkalmazás
- Starvation-survival processes of a marine Vibrio.: This research explores the use of Iodonitrotetrazolium Violet-Formazan for studying the starvation-survival mechanisms in marine Vibrio, highlighting its application as a metabolic activity indicator under nutrient-deprived conditions, which is crucial for understanding bacterial survival strategies in natural aquatic environments (Amy et al., 1983).
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3