Fontos dokumentumok
85541
L-(−)-Sorbose
for biotechnological purposes, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for biotechnological purposes
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −43±2°, c = 5% in H2O
szín
colorless
mp
163-165 °C
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3