Fontos dokumentumok
96992
Cell Counting Kit - 8
for quantitation of viable cell number in proliferation and cytotoxicity assays
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Cell Counting Kit-8 allows sensitive colorimetric assays for the determination of the number of viable cells in the proliferation and cytotoxicity assays. The detection sensitivity is higher than any other tetrazolium salts such as MTT, XTT or MTS.
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Cikkek
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.