46959-U
Retinol palmitate
analytical standard
Szinonimák:
Vitamin A palmitate, all trans-Retinol palmitate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type fat soluble vitamin
kiszerelés
ampule of 100 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O(C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?