Fontos dokumentumok
PHR1236
Retinyl Acetate (Vitamin A Acetate)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Retinyl acetate, Retinol acetate, Vitamin A acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. R0300000
traceable to USP 1716002
API-család
retinyl compounds
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
57-58 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Általános leírás
Retinyl Acetate belongs to the class of compounds called retinoids, which are chemically related to vitamin A. Retinoids are employed in the management of acne and psoriasis by their administration in oral and topical means.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Protocols
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.