Fontos dokumentumok
R3250
Retinyl acetate
synthetic, matrix dispersion, 475,000-650,000 USP units/g
Szinonimák:
Retinol acetate, Vitamin A acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
matrix dispersion
specifikus aktivitás
475,000-650,000 USP units/g
szín
yellow
mp
57-58 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- a control diet to study its effect at different developmental periods in fish larvae
- to study its inhibitory effects on Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) strains
- as an internal standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify vitamin A in fortified milk
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2