1716002
USP
Retinyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, solution of retinyl acetate (vitamin A) in peanut oil
Szinonimák:
Retinyl acetate solution, Vitamin A acetate solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
retinyl compounds
form
solution
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins Tablets
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Capsules
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Chewable Gels
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Oral Solution
- Oil- and Water-Soluble Vitamins with Minerals Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2