Fontos dokumentumok
83895
D-Ribulose 1,5-bisphosphate sodium salt hydrate
≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
D-erythro-2-Pentulose, 1,5-bis(dihydrogen phosphate), D-Ribulose 1,5-diphosphate, RuDP
Teszt
≥99.0% (TLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C5H12O11P2/c6-3(1-15-17(9,10)11)5(8)4(7)2-16-18(12,13)14/h3,5-6,8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YAHZABJORDUQGO-NQXXGFSBSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges