Merck
G7375
Sigma-Aldrich
D-Glucose 6-phosphate dipotassium salt hydrate
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
Szinonimák:
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate dipotassium salt, Robison ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11K2O9P · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
336.32 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
Sigma Grade
Minőségi szint
Teszt
98-100% dry basis (enzymatic)
Forma
powder
szennyeződések
<4 methanol (GC)
szín
white
kation nyomok
K: 20.4 -26.1% (dry basis)
P: <0.1%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[K].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OSJCIPGPFUZJML-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Glucose is converted to D-Glucose 6-phosphate by phosphorylation of the 6′ carbon by either hexokinase or glucokinase in liver cells. D-Glucose 6-phosphate can be stored in the liver or muscle tiβue as glycogen until the body needs additional glucose where it will be proceβed by glycogen phosphorylase and released.
Minőség
usually 2-4 H2O/mole
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 2
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Berg, J. M.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.