Fontos dokumentumok
P8865
L-Proline
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
Forma
crystalline powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
228 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
idegen aktivitás
cytotoxicity, tested
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?