Fontos dokumentumok
8.16019
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Proline
for synthesis
Szinonimák:
(S)-(-)-Proline, Pro
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
EC index szám:
205-702-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-222 °C (decomposition)
oldhatóság
1500 g/L
sűrűség
1.35-1.38 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -86.0 - -84.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1