Fontos dokumentumok
171824
DL-Proline
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Szinonimák:
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
DL-Proline, ReagentPlus®, 99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.