Fontos dokumentumok
61819
L-Leucine
≥99.5% (NT), suitable for NMR, BioUltra
Szinonimák:
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Leucine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +15.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
white
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M HCl
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.