Fontos dokumentumok
P3350000
Proline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Proline, (S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
proline
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
228 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)