Fontos dokumentumok
75699
Oxalic acid dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Szinonimák:
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (RT)
Forma
crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
izzítási maradék (900 °C)
≤0.01% (as SO4)
pH
~1.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
104-106 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 303 nm in H2O at 1 M
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?