Fontos dokumentumok
1.00492
Supelco
Oxalic acid dihydrate
EMPLURA®
Szinonimák:
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-634-3
NACRES:
NA.21
pH:
1.5 (10 g/L in H2O)
gőznyomás
0.000312 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99% (manganometric)
Forma
solid
hatékonyság
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
izzítási maradék
≤0.05% (800 °C as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 157 °C (decomposition)
sűrűség
1.65 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
813 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid.: This study investigates the in situ cocrystal formation of pyrazinamide and oxalic acid dihydrate, emphasizing the self-accelerating nature of the process and its implications for pharmaceutical development (Kulla et al., 2016).
  • Deuterium MAS NMR studies of dynamics on multiple timescales: histidine and oxalic acid.: This article examines the dynamics of oxalic acid dihydrate and histidine using deuterium magnetic angle spinning nuclear magnetic resonance, providing insights into molecular motions on various timescales (Chan-Huot et al., 2015).
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Residue on ignition (800 °C as sulfate): ≤ 0.05 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Slide 1 of 2
1 of 2