Fontos dokumentumok
8.16144
Sigma-Aldrich
Oxalic acid
anhydrous for synthesis
Szinonimák:
Oxalic acid, Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H2O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-634-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (manganometric)
form
solid
hatékonyság
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
189 °C (decomposition)
oldhatóság
108 g/L
sűrűség
1.9 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Glycerol conversion into added-value products on Ni-Cu based catalysts: Discusses the role of oxalic acid among various catalysts in glycerol conversion to value-added products (JLC Fajín, MNDS Cordeiro, 2024).
  • Synthesis, Crystal Structure, Hirshfeld Surface and Computational Analysis of Bis-Oxalate Ethanol Solvate: Explores the crystal structure and properties of a new oxalate compound (P Solo, M Arockia doss, 2024).
  • Synergistic Enhancement of Barrier Performance in Silanized Modified Hemicellulose/PVA Composite Films through Oxalic Acid Crosslinking: Discusses the enhancement of material properties through oxalic acid treatment (J Wang et al., 2024).
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1