Merck
75688
Sigma-Aldrich
Oxalic acid
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Szinonimák:
Ethanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HO2CCO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.03
Beilstein:
385686
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
anhydrous
puriss. p.a.
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (RT)
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.001% total nitrogen (N)
≤1% water
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤350 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤35 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Általános leírás
Oxalic acid is a dicarboxylic acid. It reacts with aqueous iron(II) salt solutions to afford iron(III) oxalate.
Alkalmazás
Oxalic acid may be used in the preparation of the following:
  • ammonium oxalate
  • calcium oxalate
  • chlorine dioxide (ClO2)
  • potassium hydrogenoxalate
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 555-555 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 66-66 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 164-164 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 889-889 (1994)
Marcel E Sayre et al.
The Journal of comparative neurology, 527(14), 2371-2387 (2019-03-13)
Paired centers in the forebrain of insects, called the mushroom bodies, have become the most investigated brain region of any invertebrate due to novel genetic strategies that relate unique morphological attributes of these centers to their functional roles in learning