Fontos dokumentumok
O0376
Oxalic acid dihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0% (GC)
mp
104-106 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst in the preparation of tetrahydroquinoline derivatives via imino Diels-Alder reaction.
- As a homogeneous catalyst in the preparation of highly functionalized piperidines via multi-component reaction.
- As an oxidant for the formation of triazolinediones from corresponding urazoles and bisurazoles via oxidation.
- In the transformation of thiols to nitrosothiols by reacting with sodium nitrite.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)