Fontos dokumentumok
1.09932
Supelco
Oxalic acid solution
c(C₂H₂O₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Szinonimák:
ethanedioic acid solution;
About This Item
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.21
product name
Oxalic acid solution, for 1000 ml, c(C₂H₂O₄) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
form
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Redox Reactions
koncentráció
0.005 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
1.5 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.002 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • Simultaneous spectrophotometric flow injection determination of phosphate and silicate.: This study details a method using oxalic acid solution in a flow injection analysis system for the simultaneous determination of phosphate and silicate, showcasing a significant advancement in analytical chemistry applications for environmental monitoring (Kozak J et al., 2015).
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg