Fontos dokumentumok
8.18242
Sigma-Aldrich
Oxalic acid dihydrate
for synthesis
Szinonimák:
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-634-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.000312 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (manganometric)
form
solid
hatékonyság
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
bp
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 157 °C (decomposition)
oldhatóság
>100 g/L
sűrűség
1.65 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
813 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
<ul>
<li><strong>Oxalic Acid Dihydrate in Nanomaterial Synthesis:</strong> During the co-precursor driven solid-state thermal reactions oxalic acid dihydrate is used to produce hematite nanomaterials, providing insights into its role in enhancing reaction kinetics for material science applications (Chakraborty et al., 2023).</li>
<li><strong>Oxalic Acid Dihydrate in Polymer Research:</strong>oxalic acid dihydrate is used in modifying the supramolecular structure of bamboo to facilitate the production of lignin-containing nanocellulose, highlighting its utility in sustainable material processing (Wang et al., 2023).</li>
</ul>
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1