Fontos dokumentumok
658537
Oxalic acid
purified grade, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Ethanedioic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
purified grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder or crystals
technika/technikák
liquid chromatography (LC): suitable
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
sűrűség
1.9 g/cm3 at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Alkalmazás
- It is used as a reducing agent in the preparation of graphene from graphene oxide.
- It can be used as a ligand in the synthesis of several organometallic complexes and metal-organic frameworks.
- Additionally, it can also be used in textile treatment, metal treatment, tanning and bleaching leather.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating