Fontos dokumentumok
241172
Oxalic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Aktisal, Aquisal
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
form
powder or crystals
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: soluble ~108 g/L at 25 °C
sűrűség
1.65 g/cm3 at 18.5 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SRC(6714)
Általános leírás
Alkalmazás
- 2-aryl-1-arylmethyl-1H-benzimidazoles from o-phenylenediamine and aldehydes
- 2-aryl-4,5-diphenyl-1H-imidazoles from benzyl/benzoin, ammonium acetate and aromatic aldehydes
- bis-compounds of indole and 2-naphthol in an aqueous medium
- in the synthesis of hemicellulose hydrolysates of yellow poplars
- in the synthesis of three-dimensionally ordered macroporous metal oxides or carbonates via templating with polystyrene spheres
- as supporting electrolyte in the electrochemical synthesis of polyaniline-polypyrrole composite coatings
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?