Fontos dokumentumok
798592
Sodium sulfate
anhydrous, granular, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥99%
form
granular
powder
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
veszteség
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
mp
884 °C (lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
kation nyomok
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased efficiency – Eliminates time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Eliminates tools of force used to break up clumps
- Ecology – Reduces waste as it does not stick to the packaging
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured Quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.