Fontos dokumentumok
8.22286
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate
anhydrous for synthesis
Szinonimák:
Sulfuric acid sodium salt (1:2)
About This Item
Lineáris képlet:
Na2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-820-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
crystals
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
oldhatóság
200 g/L
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
1400‑1600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Sodium sulfate (anhydrous) can be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Syntheses of tris (pyrazolyl) methane ligands and {[tris (pyrazolyl) methane] Mn (CO)3}SO3CF3 complexes: Comparison of ligand donor properties
Reger DL, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 607(1-2), 120-128 (2000)
Frank J Schenck et al.
Journal of AOAC International, 85(5), 1177-1180 (2002-10-11)
Water-miscible solvents, such as acetone and acetonitrile, effectively extract both polar and nonpolar pesticide residues from nonfatty foods. The addition of sodium chloride to the resulting acetonitrile-water or acetone-water extract (salting out) results in the separation of the water from