Fontos dokumentumok
1614807
USP
Sodium sulfate anhydrous
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium sulfate, Disodium sulfate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium sulfate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
884 °C (lit.)
sűrűség
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Also used to prepare system suitability solutions for the assay of Sodium Monofluorophosphate by liquid chromatography coupled to conductivity with suppression detector.
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1