Fontos dokumentumok
62528
Lithium hydroxide monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
LiOH · H2O, Lithium hydroxide, Lithium hydroxide hydrate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
form
solid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
~12 (25 °C, 1 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1