Fontos dokumentumok
G1951
D-Gluconic acid solution
49-53 wt. % in H2O
Szinonimák:
2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid
About This Item
Javasolt termékek
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]/D +9.0 to 15.5°
koncentráció
49-53 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.4161
sűrűség
1.234 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGHNJXZEOKUKBD-SQOUGZDYSA-N
Alkalmazás
used in hygienic products, food and pharmaceutical industry.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?