Fontos dokumentumok
213233
Lithium chloride
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
powder, crystals or granules
pH
6
mp
605 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Mukaiyama-type Mannich reaction of methylsilyl enol ethers with arylaldimines to synthesize β-amino carbonyl compounds.
- Microwave-irradiated chemo- and regioselective demethylation of aryl methyl ethers.
- Aza-Michael addition reaction of pyrazoles to α,β-unsaturated imides.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1