Fontos dokumentumok
450197
Lithium hydroxide monohydrate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium hydroxide hydrate
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- requirement of a small amount while using as a catalyst,
- short reaction times, and
- high product yields etc
- Low trace metals content ( < 55.0 ppm)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?