Fontos dokumentumok
L4632
Lithium dodecyl sulfate
≥98.5% (GC)
Szinonimák:
Dodecyl lithium sulfate, Dodecyl sulfate lithium salt, Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
molekulatömeg
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)