Fontos dokumentumok
416002
Poly(acrylic acid) solution
average Mw ~250,000, 35 wt. % in H2O
Szinonimák:
PAA
About This Item
Javasolt termékek
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~250,000
koncentráció
35 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.395
sűrűség
1.150 g/mL at 25 °C
SMILES string
OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.