Fontos dokumentumok
377473
Manganese(II,III) oxide
97%
Szinonimák:
MnO.Mn2O3
Teszt
97%
form
powder
sűrűség
4.8 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]O[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/3Mn.4O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVNFAUMGUISVJW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.