Fontos dokumentumok
53646
Propylamine
analytical standard
Szinonimák:
1-Aminopropane
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
4.79 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
604 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
10.4 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.387-1.389
n20/D 1.388 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
sűrűség
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
<-31.0 °F
Lobbanási pont (C)
< -35 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?