Merck
71501
Sigma-Aldrich
Sodium pyrophosphate dibasic
BioUltra, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
Disodium dihydrogen pyrophosphate, Sodium diphosphate dibasic
About This Item
Lineáris képlet:
Na2H2P2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
veszteség
≤0.5% loss on drying, 200 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 0.1 M in H2O, freshly prepared)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.11
λ: 280 nm Amax: 0.09
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Sodium pyrophosphate dibasic has been used:
  • as a setting retardant
  • as a component of STOP-washing buffer for in gel kinase assay
  • as protease and phosphatase inhibitor in the preparation of western blot lysis buffer
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
In Gel Kinase Assay
Pizzio GA and Rodriguez PL
Bio-protocol (2017)
Brushite foams?the effect of T ween
Unosson J, et al.
Journal of biomedical research, 104(1), 67-77 (2016)
Insulin tolerance test under anaesthesia to measure tissue-specific insulin-stimulated glucose disposal
Fazakerley DJ, et al.
eLife (2018)
Caroline Öhman et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 26(7), 210-210 (2015-07-15)
The porosity of calcium phosphate cements has an impact on several important parameters, such as strength, resorbability and bioactivity. A model to predict the porosity for biomedical cements would hence be a useful tool. At the moment such a model
Matthew Prideaux et al.
PloS one, 7(5), e36786-e36786 (2012-05-16)
Osteocytes are terminally differentiated osteoblasts which reside in a mineralized extracellular matrix (ECM). The factors that regulate this differentiation process are unknown. We have investigated whether ECM mineralization could promote osteocyte formation. To do this we have utilised MLO-A5 pre-osteocyte-like