53557
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 3,000-6,000
Szinonimák:
FITC–DEAE–Dextran 4, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average mol wt 3,000-6,000
összetétel
nitrogen content, 2-5%
a címkézés mértéke
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluoreszcencia
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.