53471
FITC-CM-Dextran
average mol wt 70,000
Szinonimák:
FITC-CM-Dextran 70, Fluorescein isothiocyanate–Carboxymethyl–Dextran
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
FITC conjugate
Minőségi szint
form
powder or crystals
molekulatömeg
average mol wt 70,000
összetétel
carboxymethyl content, 3-7%
a címkézés mértéke
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
technika/technikák
permeability assay: suitable
fluoreszcencia
λex 493 nm; λem 517 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.